Wichtige Dokumente
428574
Dilithiumtetrabromocuprat(II) -Lösung
Synonym(e):
di-Lithiumtetrabromocuprat(II)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Li2CuBr4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
bp
65-67 °C
Dichte
0.911 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].[Li+].Br[Cu--](Br)(Br)Br
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)