Merck
42722
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-3-methyl-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-methylphenyl)-propionsäure, Boc-3-methyl-L-β-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
(R)-Boc-3-methyl-β-Phe-OH, ≥98.0% (HPLC)
Assay
≥98.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1cccc(c1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-6-5-7-11(8-10)12(9-13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
InChIKey
XICHKLMIOJEDAM-GFCCVEGCSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)