Merck
426695
Sigma-Aldrich
Poly-(ethylen-co-methacrylsäure) Natriumsalz
melt index 3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
About This Item
Lineare Formel:
(CH2CH2)x[CH2C(CH3)(CO2R)]y, R = H or Na
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Schmelzindex
3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
Zugfestigkeit
1,670 kJ/m2± (23°C)(ASTM D 1822S)
Härte
60 (Shore D)
Übergangstemp.
softening point 78 °C (Vicat, ASTM D 1525-70)
Tm 81-96 °C (DTA)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].C=C.CC(=C)C([O-])=O
Anwendung
Golf ball covers, auto rub strips, athletic shoe soles, ski boots and cosmetic packaging.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Excellent impact strength and optical properties. Foamable, abrasion and solvent resistant and exhibits adhesion to various materials.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)