Merck
424692
Sigma-Aldrich
(1,3-Dioxan-2-ylethinyl)-trimethylsilan
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
96%
SMILES String
C[Si](C)(C)C#CC1OCCCO1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)