424188
ω,ω,ω-Trifluor-2,4,6-trimethoxyacetophenon
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Assay
98%
bp
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(OC)c(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F