Merck
424188
Sigma-Aldrich
ω,ω,ω-Trifluor-2,4,6-trimethoxyacetophenon
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3C6H2COCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
bp
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(OC)c(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F