Wichtige Dokumente
424021
3,5,5-Trimethylhexylacrylat
technical grade
Synonym(e):
3,5,5-Trimethylhexyl 2-propenoate, 3,5,5-Trimethylhexyl prop-2-enoate, TMHA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Enthält
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
55 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−34 °C (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(CCOC(=O)C=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-6-11(13)14-8-7-10(2)9-12(3,4)5/h6,10H,1,7-9H2,2-5H3
InChIKey
FIXKCCRANLATRP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?