Wichtige Dokumente
423858
N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)-carbamidsäure-ethylester
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
212-214 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)NC1=C(N)N(C)C(=O)N(C)C1=O
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)