Wichtige Dokumente
423831
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-leucin-N′-methoxy-N′-methylamid
98%
About This Item
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]23/D −25.5°, c = 2 in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
Dichte
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CON(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-9(2)8-10(11(16)15(6)18-7)14-12(17)19-13(3,4)5/h9-10H,8H2,1-7H3,(H,14,17)/t10-/m0/s1
InChIKey
IKRXSZUARJIXLZ-JTQLQIEISA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)