42322
3-(Brommethyl)-benzoesäure-N-succinimidylester
≥95.0%
Synonym(e):
N-Succinimidyl-3-(brommethyl)-benzoat
About This Item
Assay
≥95.0%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrCc1cccc(c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO4/c13-7-8-2-1-3-9(6-8)12(17)18-14-10(15)4-5-11(14)16/h1-3,6H,4-5,7H2
InChIKey
BHXBPWLMEXGVCV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable