Merck
423033
Sigma-Aldrich
N-(Phenoxycarbonyl)-L-valin-methylester
99%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NHCO2C6H5)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]21/D −36°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)[C@@H](NC(=O)Oc1ccccc1)C(C)C
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)