Merck
422622
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorbenzoesäure
98%
Synonym(e):
6-Chlor-anthranilsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
158-160 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1cccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChIKey
SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable