Merck
422576
Sigma-Aldrich
3-Benzoylpyridin-2-carbonsäure
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
151-155 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
phenyl
SMILES String
OC(=O)c1ncccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-12(9-5-2-1-3-6-9)10-7-4-8-14-11(10)13(16)17/h1-8H,(H,16,17)
InChIKey
YERHKEWRHQIXFY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid is a pyridine derivative. It is a heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Anwendung
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of 5-methyl-N-aryl substituted-1,3-oxazolidine-2,4-dione derivatives.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and antitubercular activity of 5-methyl-N-aryl substituted oxazolidine dione derivatives.
International Journal of Pharmaceutical Archive, 2(5), 95-102 (2013)