Merck
422401
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Cyclopentadien-1-yliden)-1,3-dithiolan
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
SMILES String
C1CSC(\S1)=C2/C=CC=C2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)