Merck
42134
Sigma-Aldrich
(2R,5S)-2-Trichlormethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-on
≥98.0% (AT)
Synonym(e):
(3R-cis)-Tetrahydro-3-(trichlormethyl)-1H,3H-pyrrolo-[1,2-c]-oxazol-1-on, L-Prolin-Chloral-Kondensationsprodukt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8Cl3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (AT)
Optische Aktivität
[α]/D 29 to 34°, c = 2 in toluene
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C
SMILES String
[H][C@@]12CCCN1[C@H](OC2=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H8Cl3NO2/c8-7(9,10)6-11-3-1-2-4(11)5(12)13-6/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
InChIKey
GWQBXRYSVSZLSL-UJURSFKZSA-N
Anwendung
Wertvoller Vorläufer von enantiomerenreinen C- und N- geschützten α-alkyl Prolinen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H. Wang, H.; Germanas, J. P.
Synlett, 33-36 (1999)