Merck
420255
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-β-D-galactopyranosylamin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H45NO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.64
Beilstein:
4611297
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +10.4°, c = 2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
92-95 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H]1OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H45NO9/c1-23(2,3)19(28)32-13-14-15(34-20(29)24(4,5)6)16(35-21(30)25(7,8)9)17(18(27)33-14)36-22(31)26(10,11)12/h14-18H,13,27H2,1-12H3/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1
InChIKey
IPRZVEFFDTWBGV-DISONHOPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)