Merck
419451
Sigma-Aldrich
trans-2-Chlor-6-fluorzimtsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1c(F)cccc1Cl
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)