Merck
419249
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-tetrahydro-5-oxo-3-furanylcarbamat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]21/D −49°, c = 1 in acetone
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C[C@@H](CO1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-11-6-10(8-16-11)13-12(15)17-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
InChIKey
BNIBNUOPVTZWRT-JTQLQIEISA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)