Wichtige Dokumente
417645
(2-Chlorethyl)-phenylsulfon
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SO2CH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
bp
168-174 °C/7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
SMILES String
ClCCS(=O)(=O)c1ccccc1
Angaben zum Gen
human ... LOC129293(129293)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?