Merck
417416
Sigma-Aldrich
1-(5-Chlor-2-hydroxy-4-methylphenyl)-3-phenyl-1,3-propandion
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H2(OH)(CH3)COCH2COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
120-123 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(O)c(cc1Cl)C(=O)CC(=O)c2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)