Merck
417300
Sigma-Aldrich
6-Chlorflavon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H9ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
183-185 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
Angaben zum Gen
human ... ADORA3(140)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)