Merck
413372
Sigma-Aldrich
N-{3-[Tri-(ethoxy/methoxy)-silyl]-propyl}-harnstoff -Lösung
50 wt. % in methanol
About This Item
Lineare Formel:
(RO)3Si(CH2)3NHCONH2, R = -CH3 or -CH2CH3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
50 wt. % in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.39
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)