Wichtige Dokumente
413194
N-(1-Acetyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-2-dodecylsuccinimid
Synonym(e):
1-(1-Acetyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-3-dodecyl-2,5-pyrrolidinedione, 1-Acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
Dichte
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC1CC(=O)N(C2CC(C)(C)N(C(C)=O)C(C)(C)C2)C1=O
InChI
1S/C27H48N2O3/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-18-24(31)28(25(22)32)23-19-26(3,4)29(21(2)30)27(5,6)20-23/h22-23H,7-20H2,1-6H3
InChIKey
VXTRPEFUPWORNH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)