Direkt zum Inhalt
Merck

413100

Sigma-Aldrich

3,3′-Thiodipropionsäuredioctadecylester

95%

Synonym(e):

3,3′-Thiodipropionsäure-di-n-octadecylester, Dioctadecyl-3,3′-thiodipropionat, Thiodipropionsäure-distearylester

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Lineare Formel:
S[CH2CH2CO2(CH2)17CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
683.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002

Assay

95%

mp (Schmelzpunkt)

65-67 °C (lit.)

SMILES String

CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC

InChI

1S/C42H82O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37-45-41(43)35-39-47-40-36-42(44)46-38-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3

InChIKey

PWWSSIYVTQUJQQ-UHFFFAOYSA-N

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.