Merck
411418
Sigma-Aldrich
Diethyl(difluormethyl)phosphonat
96%
About This Item
Lineare Formel:
F2CHP(O)(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)