Merck
410969
Sigma-Aldrich
2,2,4(2,4,4)-Trimethyl-1,6-hexandiamin
99%
Synonym(e):
1,6-Diamino-2,2,4(2,4,4)-trimethyl-hexan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H22N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(CN)CC(C)(C)CCN.CC(CCN)CC(C)(C)CN
InChI
1S/2C9H22N2/c1-8(7-11)6-9(2,3)4-5-10;1-8(4-5-10)6-9(2,3)7-11/h2*8H,4-7,10-11H2,1-3H3
InChIKey
IXIXPOVPUKTPFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)