Merck
410667
Sigma-Aldrich
(2,4-Dimethoxyphenyl)-aceton
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
170-175 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(CC(C)=O)c(OC)c1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)