Merck
410330
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfurylalkohol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4590 (lit.)
bp
114 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC1OC(CO)(OC)C=C1
InChI
1S/C7H12O4/c1-9-6-3-4-7(5-8,10-2)11-6/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3
InChIKey
ZYTSUANFIPZBDM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol is a heterocyclic building block.
Anwendung
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol may be used to investigate the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemistry of the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.
Aso M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(39), 9023-9033 (1999)