Merck
409561
Sigma-Aldrich
1-Adamantansulfonsäure-methylester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
SMILES String
COS(=O)(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H18O3S/c1-14-15(12,13)11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
InChIKey
DDWYYQDVBUEDSI-BIBSGERRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl 1-adamantanesulfonate is an organic building block.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)