Wichtige Dokumente
409138
Poly-(dimethylamin-co-epichlorhydrin-co-ethylendiamin) -Lösung
average Mw ~75,000, 50 wt. % in H2O
Synonym(e):
Dimethylamine-ethylenediamine-epichlorohydrin copolymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mw ~75,000
Konzentration
50 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.439
pH-Wert
5.0-7.0 (25 °C)
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES String
CNC.NCCN.ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO.C2H8N2.C2H7N/c4-1-3-2-5-3;3-1-2-4;1-3-2/h3H,1-2H2;1-4H2;3H,1-2H3
InChIKey
RPKDEWATZPCEIX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)