Wichtige Dokumente
408409
trans-N-(2-Furfurylidenacetyl)-glycin
98%
Synonym(e):
N-[(2E)-3-(2-Furanyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-glycin
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
218-221 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)CNC(=O)\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C9H9NO4/c11-8(10-6-9(12)13)4-3-7-2-1-5-14-7/h1-5H,6H2,(H,10,11)(H,12,13)/b4-3+
InChIKey
XJVSWKBQMAOKAX-ONEGZZNKSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)