Merck
408301
Sigma-Aldrich
Acrylsäure-2-ethoxy-ethylester
98%
Synonym(e):
Ethylenglykol-monoethylether-acrylat
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCOOCH2CH2OC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
Beilstein:
1756600
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Enthält
50 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
78 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCCOC(=O)C=C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)