407879
2,4,6-Trimethoxy-1,3,5-triazin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
135-137 °C (lit.)
SMILES String
COc1nc(OC)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-10-4-7-5(11-2)9-6(8-4)12-3/h1-3H3
InChIKey
DFUGJTBMQKRCPI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable