Merck
407844
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tri-p-tosyl-bis-(3-aminopropyl)-amin Dinatriumsalz
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H33N3Na2O6S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
637.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
268 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])CCCN(CCCN([Na])S(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)