Merck
40767
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(+)-2,2-Dimethyl-5-methylamino-4-phenyl-1,3-dioxan
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.30
Beilstein:
3591157
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +43±2°, c = 1.5% in toluene
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN[C@H]1COC(C)(C)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C13H19NO2/c1-13(2)15-9-11(14-3)12(16-13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,14H,9H2,1-3H3/t11-,12-/m0/s1
InChIKey
OLDLOVICBLVDFQ-RYUDHWBXSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Chiral auxiliary for the enantioselective synthesis of 4-keto esters
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D. Enders et al.
Synthesis, 659-659 (1995)