Wichtige Dokumente
407135
N,N-Dibutyl-L-(+)-norephedrin
97%
Synonym(e):
(+)-DBNE, (1R,2S)-(+)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol
About This Item
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +21°, c = 2 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
121 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCN(CCCC)[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H29NO/c1-4-6-13-18(14-7-5-2)15(3)17(19)16-11-9-8-10-12-16/h8-12,15,17,19H,4-7,13-14H2,1-3H3/t15-,17-/m0/s1
InChIKey
BRRGNOFUBFINSX-RDJZCZTQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)