Merck
40653
Sigma-Aldrich
(R)-7,7′-Bis-[bis-(3,5-dimethylphenyl)-phosphino]-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi-(2H-1,4-benzoxazin)
≥97%
Synonym(e):
(R)-7,7′-Bis-[di-(3,5-xylyl)-phosphino]-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi-(2H-1,4-benzoxazin), Xylyl-Solphos SL-A002-1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H54N2O2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
776.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
CN1CCOc2c1ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6OCCN(C)c6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)