Merck
406325
Sigma-Aldrich
[2-(Acryloyloxy)-ethyl]-(4-benzoylbenzyl)-dimethylammoniumbromid
99%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCO2CH2CH2N(CH3)2(CH2C6H4COC6H5)Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
118-123 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].C[N+](C)(CCOC(=O)C=C)Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2