405310
ε-Caprolacton-[2-(methacryloyloxy)-ethylester]
About This Item
Enthält
200 ppm 2-methylhydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)CCCCCO
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)