Merck
404977
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetamid
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OCH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
101-103 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)COc1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)