Merck
40420
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-3-cyclohexen-1-carbonsäure -hydrochlorid
purum, ≥99.0% (T)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.63
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (T)
Verunreinigungen
~5% water
mp (Schmelzpunkt)
182-187 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.NC1C=CCCC1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h2,4-6H,1,3,8H2,(H,9,10);1H
InChIKey
UQGIRSZIKGUXTO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)