Merck
403822
Sigma-Aldrich
Thallium(I)-1,1,1-trifluoracetylacetonat
97%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluoracetylaceton Thallium(I)-Derivat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4F3O2Tl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
C\C(O[Tl])=C/C(=O)C(F)(F)F
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)