Wichtige Dokumente
403741
5-Brom-3-nitro-1,2,4-triazol
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2HBrN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
155-159 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1n[nH]c(Br)n1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?