Merck
403695
Sigma-Aldrich
Neodym(III)-titanat
−325 mesh
About This Item
Lineare Formel:
2Nd2O3 · 5TiO2
Molekulargewicht:
1072.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: neodymium
Partikelgröße
−325 mesh
SMILES String
O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Nd]O[Nd]=O.O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/4Nd.14O.4Ti
InChIKey
XXBVDTWSFRCPKR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable