Merck
402672
Sigma-Aldrich
Chromnitrid
−325 mesh
About This Item
Lineare Formel:
Cr2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.00
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Partikelgröße
−325 mesh
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)