Merck
402508
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en Hydrobromid Perbromid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17Br3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
117-120 °C (lit.)
SMILES String
Br.BrBr.C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2.Br2.BrH/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-2;/h1-8H2;;1H
InChIKey
QRUHFOGNKQZFMD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)