402141
3-Formyl-6-isopropylchromon
99%
Synonym(e):
6-Isopropyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyd
About This Item
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-8(2)9-3-4-12-11(5-9)13(15)10(6-14)7-16-12/h3-8H,1-2H3
InChIKey
FRRYMYQANNFABF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770)
Allgemeine Beschreibung
Combustion calorimetric experiments have been conducted to evaluate the enthalpy of combustion of 3-formyl-6-isopropylchromone. Cytotoxic activity of 3-formyl-6-isopropylchromone against normal and tumor cells in vivo has been tested.
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?