Wichtige Dokumente
401749
exo-2,3:4,6-Di-O-benzyliden-methyl-α-D-mannopyranosid
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
182-184 °C (lit.)
SMILES String
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@@H]3O[C@H](O[C@H]13)c4ccccc4)c5ccccc5
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)