Merck
401129
Cadmiumwolframat
powder, −325 mesh
Synonym(e):
CWO, Cadmium tungsten oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CdWO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.25
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cadmiumwolframat, −325 mesh
SMILES string
[Cd++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.4O.W/q+2;;;2*-1;
InChI key
OUMLAYUZCYYIOD-UHFFFAOYSA-N
form
powder
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: catalyst
particle size
−325 mesh
Application
Used for:
  • Preparation of CdWO4 polymorphs to study electronic structures and photocatalytic activities
  • Scintillating bolometers for double beta decay search
  • Studies of laser photochemical ablation
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7790-85-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Iwanaga et al.
International journal of cosmetic science, 42(3), 229-236 (2020-01-30)
Particulate matter (PM), such as air pollutants and pollens, are known to cause skin ageing through skin inflammation. It is important to develop formulations which protect the skin from PM. We previously developed a conventional water-in-oil emulsion with a synthetic
Junpeng Zhang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 246, 131-140 (2018-12-12)
Bacterial antibiotic resistance (BAR) is profoundly important to human health, but the environmental reservoirs of resistance determinants are poorly understood. BAR of biofilm and tap water were analyzed by using a water distribution simulator where different doses of chlorine and
Prejaas Tewarie et al.
Annals of clinical and translational neurology, 4(9), 614-621 (2017-09-15)
We conducted a multi-modal optical coherence tomography (OCT) and magnetoencephalography (MEG) study to test whether there is a relationship between retinal layer integrity and electrophysiological activity and connectivity (FC) in the visual network influenced by optic neuritis (ON) in patients
P F Kirvan et al.
Medical physics, 37(1), 249-257 (2010-02-24)
Megavoltage computed tomography (MVCT) and megavoltage cone beam computed tomography (MVCBCT) can be used for visualizing anatomical structures prior to radiation therapy treatments to assist in patient setup and target localization. These systems are less susceptible to metal artifacts and
S L Fritz et al.
Medical physics, 14(2), 244-248 (1987-03-01)
A high-resolution x-ray detector array for x-ray imaging is described. It consists of a discrete array of CdWO4 scintillators and a Reticon 1024S photodiode array with a fiber-optic faceplate. The scintillator elements measure 0.099 X 3 X 4 mm and