Merck
400815
Sigma-Aldrich
Kaliumtantalat(V)
−100 mesh
About This Item
Lineare Formel:
KTaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Partikelgröße
−100 mesh
SMILES String
[K+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/K.3O.Ta/q+1;;;-1;
InChIKey
GTFKZOWFWFAWLD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable