Merck
400769
Sigma-Aldrich
Molybdän(III)-bromid
98%
About This Item
Lineare Formel:
MoBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
SMILES String
Br[Mo](Br)Br
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)